Drukuj
Markery DNA 100 bp
Dostawca: Omega Bio-Tek
M01-01EA 0 PLN
M01-01 M01-02
Markery DNA 100 bp
Elektroforezy, Odczynniki Markery masy cząsteczkowej
Marker DNA 100 bp jest idealny do ustalania wielkości dwuniciowego DNA, od 100 do 1000 bp. Marker składa się z fragmentów, które w zakresie wielkości od 100 bp do 1000 bp w odstępach 100 bp. 500 bp wystepują w zwiększonej intensywności, aby umożliwić łatwą identyfikację. Wszystkie fragmenty są dokładne ilościowo i mieszane w czasie produkcji. Wszystkie fragmenty z wyjątkiem 500 bp-30 ng. 500 bp fragment jest 60 ng. Ten fragment markera jest wstępnie mieszany z barwnikiem obciążającym i jest gotowy do użycia.