Drukuj
wodorowęglan potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
26733.292EA 363 PLN
26733.292
wodorowęglan potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
wodorowęglan potasu
Formuła: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011402
Numer CAS: 298-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-059-0
Klasyfikacja Merck : 12,07770
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Substances reducing iodine (0,1 N) Passes test
pH (20°C; 5 %) 8.2 - 8.8
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Substances precipitated by NH4OH Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.025 %