Drukuj
chlorek cezu ≥99.5%, Electran dla biologii molekularnej
Dostawca: VWR Chemicals
443795YEA 0 PLN
443795Y 443792F 443794H
chlorek cezu ≥99.5%, Electran dla biologii molekularnej
chlorek cezu
Formuła: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Temp. Wrzenia: 1303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 646 °C
Gęstość: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010955
Numer CAS: 7647-17-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-600-2
Klasyfikacja Merck : 13,02021
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.50 %
Appearance Colourless fine crystals
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Absorbance (260 nm) (3 mol/l) Max. 0.100
Absorbance (280 nm) (3 mol/l) Max. 0.020
Al (Aluminium) 0.0001 %
Ba (Barium) Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) Max. 0.0001 %
Cr (Chromium) Max. 0.0001 %
Fe (Iron) Max. 0.0001 %
K (Potassium) Max. 0.0005 %
Li (Lithium) Max. 0.0001 %
Na (Sodium) Max. 0.0005 %
Pb (Lead) Max. 0.0001 %