Drukuj

chlorek potasu, Electran dla biologii molekularnej

Dostawca: VWR Chemicals

437025HEA 0 PLN
437025H
chlorek potasu, Electran dla biologii molekularnej
chlorek potasu
Formuła: KCl
MW: 74,55 g/mol
Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 773 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 13,07704

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR