Drukuj
Chlorek litu ≥98%, oczyszczone
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
25009.464EA 30300 PLN
25009.464 25009.236 25009.293 25009.362
Chlorek litu ≥98%, oczyszczone
Chlorek litu
Formuła: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 1382 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 614 °C
Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011078
Numer CAS: 7447-41-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-212-3
Klasyfikacja Merck : 13,05550
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %