Drukuj
Beziskrowe zamrażarki laboratoryjne MediLine z certyfikatem ATEX, LGUex i LGex
Dostawca: Liebherr
Mediline
471-0663EA 0 PLN
471-0663 471-0656 471-0483 471-0481
Beziskrowe zamrażarki laboratoryjne MediLine z certyfikatem ATEX, LGUex i LGex
Zamrażarki Zamrażarki laboratoryjne
Te beziskrowe zamrażarki laboratoryjne są wyposażone w chłodzenie statyczne z elektronicznym systemem sterowania zapewniającym wysoką spójność temperatury i równomierny rozkład temperatury. Zostały zaprojektowane specjalnie do przechowywania substancji wybuchowych i wysoce łatwopalnych, ale nadają się również do zastosowań beziskrowych do przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę i o wysokiej wartości.
  • Elektroniczny system sterowania z regulacją temperatury o 0,1 °C
  • Alarmy dźwiękowe i wizualne otwarcia drzwi i temperatury (regulowane przez użytkownika)
  • Styk bezpotencjałowy interfejsu RS485
  • Rejestrowanie danych na miejscu
  • Wstępnie nawiercony port dostępu
  • Samozamykające się drzwi z wbudowanym zamkiem
The controller stores minimum and maximum interior temperatures, the last three temperature alarms and power failures, together with the time, date and duration of the alarm. The digital display indicates the exact temperature and the operating status. The refrigerant used is a hydrocarbon.
Temperature range: −9 to −26 °C and −9 to −30 °C.
Certyfikaty: All Liebherr laboratory freezers with spark-free interior are tested according to the ATEX Directive. They have a Zone  II nA interior for gases, taking into account the safety requirements of material category 3G. They are, therefore, suited for storing explosive and highly flammable substances.