Drukuj
Tace na próbki krwi
Dostawca: VWR Collection
216-0819EA 269 PLN
216-0819 216-0816 216-0815 216-0814 216-0817
Tace na próbki krwi
Tace/Naczynia/Parownice Tace na próbki krwi
ABS
  • Każda taca posiada statywy na probówki 13 mm lub 16 mm,
  • dwie jednorazowe wkładki styropianowe,
  • możliwe są dodatkowe miejsca na probówki 13 mm lub 16 mm
Lekka, pojemna, łatwa do czyszczenia taca do transportu próbek z krwią. Idealne narzędzie do utrzymania należytego porządku i czystości. Wzdłuż wytrzymałej ramy z tworzywa sztucznego znajduje się zestaw ekonomicznych i jednorazowych wkładek przeznaczonych specjalnie do próbek z pobraną krwią. Taca zawiera dwie konfiguracje oraz głębokie kieszenie na igły. Inne funkcje tacy to szuflady dolne z przegródkami, kieszenie dolne, miękki uchwyt, który obraca się w łatwy sposób.