Drukuj
Probówki z zakrętką, BOLA
Dostawca: Bohlender
BOLA
BOHLA185-05EA 967 PLN
BOHLA185-02 BOHLA185-03 BOHLA185-05
Probówki z zakrętką, BOLA
Probówki Probówki
PFA, translucent.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance:
  • FDA conform
Round bottom, non-porous, wall thickness 1 mm, with PTFE screw cap.