Drukuj
Chloran(V) potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26746.296EA 963 PLN
26746.296
Chloran(V) potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Chloran(V) potasu
Formuła: KClO₃
MW: 122,55 g/mol
Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 356 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011361
Numer CAS: 3811-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-289-7
Jednostka: 1485
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07782
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
BrO3 (Bromate) Max. 150 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm