Drukuj

Dichromian(VI) potasu ≥98%, TECHNICAL

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

26776.290EA 607 PLN
26776.290
Dichromian(VI) potasu ≥98%, TECHNICAL
Dichromian(VI) potasu
Formuła: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 398 °C
Gęstość: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011367
Numer CAS: 7778-50-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-906-6
Jednostka: 3087
ADR: 5.1 (6.1),II
REACH: 01-2119454792-32
Klasyfikacja Merck : 12,07790

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR