Drukuj
jodek potasu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
0227.0250EA 809 PLN
0227-P0500 0227.0250 0227-P1000 0227.1000 0227-P0250 0227.0500
jodek potasu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 686 °C
Gęstość: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 12,07809
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Bromide (as Cl) max. 0.01 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Calcium (Ca) max. 0.002 %
Magnesium (Mg) max. 0.001 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Loss on Drying at 150°C max. 0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 9.2
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 3
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Iodate (IO3) max. 3