Drukuj
Azotyn sodu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azotan(III) sodu
27960.236EA 209 PLN
27960.236 27960.293
Azotyn sodu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Azotyn sodu
Formuła: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 284 °C
Gęstość: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Klasyfikacja Merck : 12,08793
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm