Drukuj
azotan (V) litu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05653.0100EA 1500 PLN
1.05653.0100 1.05653.0500
azotan (V) litu, Suprapur® do analizy sladowej, Supelco®
azotan (V) litu
Formuła: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Temp. topnienia: 255 °C
Gęstość: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011094
Numer CAS: 7790-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-218-9
Jednostka: 2722
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,05562
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 255 °C
Molar Mass 68.94 g/mol
Bulk Density 910 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer