Drukuj
azotan (V) litu ≥99%, oczyszczone
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
25029.360EA 5400 PLN
25029.360 25029.268
azotan (V) litu ≥99%, oczyszczone
azotan (V) litu
Formuła: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Temp. topnienia: 255 °C
Gęstość: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011094
Numer CAS: 7790-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-218-9
Jednostka: 2722
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,05562
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %