Drukuj
Woda, purified, sterylne
Dostawca: VWR Chemicals
AX021376EA 648 PLN
AX021376
Woda, purified, sterylne
Woda
Formuła: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Klasyfikacja Merck : 12,10175
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Aspect Limpid
Volume (ml) 90 ± 1,8 ml
Membrane filtration according to PE 2.6.1 Sterile after 14 days (Incubation 20-25°C & 30-35°C)