Sodium peroxide ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:1313-60-6
:
Wzór:Na₂O₂
Numer MDL:MFCD00003497
:77.98 g/mol
Indeks Mercka:13,08728
Temperatura topnienia:460 °C (dec.)
Gęstość:2.8 g/cm³
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:215-209-4
UN:1504
ADR:5.1,I
:GHS05
:GHS03
Wyniki testu specyfikacji
- Appearance:Yellow Powder or granules (May contain a small quantity of discolored material from the manufacturing process)
- Titration with KMnO4:≥93.0 %
- Chloride (Cl):≤20 ppm
- Phosphate (PO4):≤5 ppm
- Sulfate (SO4):≤10 ppm
- Iron (Fe):≤50 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤20 ppm
Wyniki testu specyfikacji
Informacje o produkcie
- Katalog #Dostawca #Pack typePkDostępnośćCena