Drukuj
heksametafosforan sodu, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
27880.296EA 128 PLN
27880.296 27880.365
heksametafosforan sodu, TECHNICAL
heksametafosforan sodu
Formuła: NaPO₃
MW: 101,96 g/mol
Temp. topnienia: 625 °C
Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 10361-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-782-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
di-Phosphorus pentoxide Min. 60 %