Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tubing Connectors, Standard
Dostawca: Ismatec
Standard tube connectors made of steel 18/8.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Sturdy
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Do węża I-Ø Wysokość Ø zewn. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
0,30 mm 25 mm 0,63 mm 6 ISMCISM585A
0,30 mm 15 mm 0,63 mm 6 224-3154
0,58 mm 11 mm 0,90 mm 6 ISMCISM582
0,58 mm 15 mm 0,90 mm 6 ISMCISM581
0,84 mm 16 mm 1,27 mm 6 224-3152
0,84 mm 11 mm 1,27 mm 6 ISMCISM583
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość