Drukuj
selenit sodu, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
28074.231EA 972 PLN
28074.231
selenit sodu, TECHNICAL
selenit sodu
Formuła: Na₂SeO₃
MW: 172,94 g/mol
Temp. topnienia: 710 °C
Gęstość: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003489
Numer CAS: 10102-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-267-9
Jednostka: 2630
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,08822
Wspieramy Cię w zakresie produkcji i półprodukcji (scale-up)
Zapytaj o duże opakowania i ilości hurtowe, które nie są wykazane na tej stronie, skorzystaj z formularza zapytania indywidualnego
Poznaj nasze usługi
Pakiety specjalne i rozwiązania indywidualne
Dowiedz się więcej
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
Wspieramy Cię w zakresie produkcji i półprodukcji (scale-up)
Zapytaj o duże opakowania i ilości hurtowe, które nie są wykazane na tej stronie, skorzystaj z formularza zapytania indywidualnego
Poznaj nasze usługi
Pakiety specjalne i rozwiązania indywidualne
Dowiedz się więcej