Drukuj
Pojemnik z PP dla chorych leżących w łóżku, płaski
Dostawca: Kartell
KART586EA 75.5 PLN
KART586
Pojemnik z PP dla chorych leżących w łóżku, płaski
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
Bed pan moulded in white PP.
  • Withstand temperatures up to 120 °C
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean