Drukuj
Antron ACS
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
30739.22EA 1600 PLN
30739.22 30739.14
Antron ACS
Antron
Used for determination of carbohydrates
Formuła: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001187
Numer CAS: 90-44-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-994-0