Drukuj
6-Metylonikotynian metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L12276.06EA 990 PLN
L12276.06 L12276.14 L12276.03
6-Metylonikotynian metylu ≥97%
6-Metylonikotynian metylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…154 °C (40 mmHg)
Temp. topnienia: 31…36 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006340
Numer CAS: 5470-70-2