Drukuj

żel krzemionkowy, proszek, TECHNICAL

24973.297EA 426 PLN
24973.297
żel krzemionkowy, proszek, TECHNICAL
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Identification Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR