Drukuj
Pentatlenek difosforu ≥99.9925% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bezwodnik kwasu fosforowego(V)Dekatlenek tetrafosforuBezwodnik kwasu ortofosforowego(V)
10827.22EA 2300 PLN InStock
10827.22 10827.59 10827.09
Pentatlenek difosforu ≥99.9925% (metals basis), Puratronic®
Pentatlenek difosforu
Formuła: P₂O₅
MW: 141,94 g/mol
Temp. Wrzenia: 360 °C (subl.)
Temp. topnienia: 340 °C
Gęstość: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011440
Numer CAS: 1314-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1
Jednostka: 1807
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,07441