Drukuj
tlenek disrebra ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
21584.134EA 675 PLN
21584.134
tlenek disrebra ≥99%, TECHNICAL
tlenek disrebra
Formuła: Ag₂O
MW: 231,74 g/mol
Temp. topnienia: 800…830 °C
Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003404
Numer CAS: 20667-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 243-957-1
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08665
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %