Drukuj
tlenek cyrkonu (IV) ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
36319.30EA 3080 PLN
36319.30 36319.18
tlenek cyrkonu (IV) ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
tlenek cyrkonu (IV)
Formuła: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼5000 °C
Temp. topnienia: ∼2700 °C
Gęstość: 5,89
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011310
Numer CAS: 1314-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2
Klasyfikacja Merck : 14,10180