Drukuj

tlenek cyrkonu (IV) ≥99%, TECHNICAL

Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga

29289.296EA 0 PLN
29289.296
tlenek cyrkonu (IV) ≥99%, TECHNICAL
tlenek cyrkonu (IV)
Formuła: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2680 °C
Gęstość: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011310
Numer CAS: 1314-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-227-2
Klasyfikacja Merck : 14,10180

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (calculated as ZrO2+HfO2) Min. 99 %
Iron (III) oxide Max. 0.02 %
Silica Max. 0.2 %
Titanium (IV) oxide Max. 0.2 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR