Drukuj
1-Naftaldehyd 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO128091000EA 463 PLN
ACRO128091000 ACRO128090025 ACRO128095000
1-Naftaldehyd 95%
1-Naftaldehyd
Formuła: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…161 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 1…2 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004003
Numer CAS: 66-77-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-633-4
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6500 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %