Drukuj
Automatyczny licznik komórek Moxi ™ Z
Dostawca: Orflo
734-2477EA 25010 PLN
734-2477
Automatyczny licznik komórek Moxi ™ Z
Liczniki komórek Liczniki komórek, automatyczne
Moxi Z to automatyczny mini licznik komórkowy, który łączy zasadę liczenia kolonii komórkowych stosowaną w wysokiej klasy instrumentach z opatentowaną technologią czujników cienkowarstwowych, celem zapewnienia bardzo dokładnego i powtarzalnego rozmiaru cząstek i zliczania w szerokim zakresie dynamicznym.
  • Pomiar cząstek stałych w komórkach ssaków, RBC, WBC, ogólna liczba drożdży
  • Czas pomiaru od 8 do 15 sekund
  • Bardzo mały: mieści się w dłoni
  • Długi czas pracy baterii oraz dotykowy LCD
  • Bluetooth - podłączenie do komputera Mac / PC w celu dalszej analizy stosować oprogramowanie MoxiChart
Zapewnia również bezodczynnikową ocenę żywotności hodowli komórkowej ssaków za pomocą zaawansowanego elektronicznego algorytmu składając raport standardowym wskaźnikiem rentowności Moxi (MVI).
Uwaga: Użytkownicy mogą wybrać kasety w zależności od parametrów komórkowych, tj. typ M (nadający się dla komórek o rozmiarach w zakresie 4−26 μm ) oraz typ S (nadający się dla komórek o rozmiarach w zakresie 3−20 μm).
Uwaga: Użytkownicy mogą wybrać kasety w zależności od parametrów komórkowych, tj. typ M (nadający się dla komórek o rozmiarach w zakresie 4-26 μm ) oraz typ S (nadający się dla komórek o rozmiarach w zakresie 3-20 μm ) .
Certyfikaty: certyfikat TÜV
Dodatkowe informacje: Informacje o zestawie: Zestaw zawiera aparat Moxi ™ Z, 25 kaset (wystarcza na 50 testów), dozownik kasety, (…..) wyboru kalibracji, kabel USB / zasilacz i pamięć USB zawierający instrukcję użytkownika i oprogramowanie MoxiChart.