Drukuj
Szalka Petriego, Analyslide®
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Analyslide®
516-8020EA 840 PLN
516-8020
Szalka Petriego, Analyslide®
Szalki do hodowli Szalki Petriego
Szalka Petriego Analyslide® ma prostokątną podstawę i okrągłą komorę, która przyjmuje filtry membranowe 47 mm. Próbka jest chronione podczas badania mikroskopowego, a filtry membranowe mogą być przechowywane i chronione w celach informacyjnych.
  • Prostokątna podstawa pasuje do większości mikroskopów
  • Wewnętrzna pokrywa w kształcie pierścienia, do bezpiecznego zamknięcia
  • Przeźroczysta pokrywa nie przeszkadza w oglądaniu próbki
  • Matowy obszar na bazie, umożliwia identyfikację próbki z markera
  • Wygodne pudełko ułatwia gromadzenie i przechowywanie próbek
Base and lid are constructed from PS.