Drukuj
Tetrahydrofuran, bezwodny ≥99.8% unstabilised
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
42254.K2EA 1080 PLN
42254.K2 42254.AK
Tetrahydrofuran, bezwodny ≥99.8% unstabilised
Tetrahydrofuran
Synthesis and Liquid Chromotography
Formuła: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 66 °C
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 0,889
Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Klasyfikacja Merck : 12,09351
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg