Drukuj
Naczynia reakcyjne z okrągłym dnem i płaskim kołnierzem, BOLA
Dostawca: Bohlender
BOLA
BOHLB281-03EA 3040 PLN
BOHLB281-03 BOHLB281-15 BOHLB281-12 BOHLB281-06 BOHLB281-09
Naczynia reakcyjne z okrągłym dnem i płaskim kołnierzem, BOLA
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt kolby
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +200 °C
  • Universal chemical resistance
  • Vacuum: suitable
Round bottom, thick wall, smooth interior surface. Can be heated by a thermostat or an electric heating mantle.