Drukuj
2-Fluoropirydyna ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A11627.09EA 339 PLN
A11627.09 A11627.30 A11627.14 A11627.22
2-Fluoropirydyna ≥99%
2-Fluoropirydyna
Formuła: C₅H₄FN
MW: 97,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 124…126 °C
Gęstość: 1,129
Temp. Zapłonu: 24 °C (75 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006224
Numer CAS: 372-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-757-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III