Drukuj
Pirydyna ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
27194.295EA 437.25 PLN
27194.295
Pirydyna ≥99%, TECHNICAL
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08153
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %