Drukuj
Pirydyna, bezwodny ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, do odczynnika Karla Fischera
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
27198.298EA 704 PLN
27198.298
Pirydyna, bezwodny ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, do odczynnika Karla Fischera
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08153
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Assay (GC) Min. 99.7 %
Acidity or alkalinity Max. 0.200 meq/g
Water Max. 0.0200 %
Evaporation residue Max. 0.0020 %
Reducing substances Max. 0.0005 %
Piperidine Max. 0.0100 %
2-Methylpyridine Max. 0.20 %
NH4 (Ammonium) Max. 0.0010 %
Cl (Chloride) Max. 0.0005 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.0005 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm