Pirydyna, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83684.290EA
1690
PLN
83684.290
83684.269
83684.230
Pirydyna, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.8%
Pirydyna
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła:
C₅H₅N MW: 79,1 g/mol Temp. Wrzenia: 115 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 0,983 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 17 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011732 Numer CAS: 110-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9 Jednostka: 1282 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 12,08153 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Evaporation residue | Max. 3 ppm |
Water | Max. 30 ppm |