Drukuj
2,4-dimetylopirydyna, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
25044.261EA 1530 PLN
25044.261
2,4-dimetylopirydyna, TECHNICAL
2,4-dimetylopirydyna
Formuła: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006337
Numer CAS: 108-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-586-8
Jednostka: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
n 20/D 1.498 - 1.500