Drukuj
Płaskie pokrywy naczyń reakcyjnych
Dostawca: Bohlender
BOLA
BOHLB320-01EA 6150 PLN
BOHLB320-01
Płaskie pokrywy naczyń reakcyjnych
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt zlewki
PFA, translucent.
  • Temperature resistance from −200 to +250°C
  • Very good chemical resistance
  • FDA conform
Flat bottom, non-porous, big opening. Can be heated by thermostats or an electric heating mantle or can be used with a heatable magnetic stirrer and a PTFE-encapsulated magnetic stirring bar for stirring.