Drukuj
2-Adamantanone ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
A14275.06EA 293 PLN
A14275.06 A14275.14 A14275.22
2-Adamantanone ≥98%
2-Adamantanone
Formuła: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼ 257 °C (subl.)
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074737
Numer CAS: 700-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-847-2