Drukuj
VWR®, Końcówki do pipet
Dostawca: VWR
VWR®
613-0984EA 500 PLN
613-0984 613-0985 613-0986 613-0988 613-0989 613-0991 613-0992
VWR®, Końcówki do pipet
Końcówki do pipet
Przezroczysty PP, sterylny.
  • Końcówki sterylizowane wiązką elektronów są wolne od DNA, DNazy i RNazy, pirogenów, inhibitorów PCR i endotoksyn
  • Solidne, identyfikowalne stojaki można łatwo chwycić za pomocą ergonomicznych klipsów
  • Skrzynki przeładunkowe, w tym stojaki, z zatrzaskiem typu flip-lock do otwierania i zamykania jedną ręką, odwracalną pokrywą z wargą, dopasowanym złączem i zatrzaskiem do stabilizacji stojaków
Uwaga: SC: Pipeta jednokanałowa / MC : Pipeta wielokanałowa
Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, skontaktuj się z działem obsługi klienta Avantor.