Drukuj
1-części owa łopata do żywności
Dostawca: Bürkle
BURK8300-0011EA 626 PLN
BURK8300-0011
1-części owa łopata do żywności
Szpadle i łopaty
PP, white. This 1-part shovel is ideal for use in the food sector.
  • PP is easy to clean, smooth and pore-free
  • Can also be used for boiling products
  • Autoclavable at 121 °C
  • FDA approved