Drukuj
Inkubator z wytrząsaniem, MaxQ™ 6000
Dostawca: Thermo Scientific
444-0650EA 58910 PLN
444-0650 BARN6000-1CE 444-1070 444-0651 BARNSHKE6000-8CEPR
Inkubator z wytrząsaniem, MaxQ™ 6000
Wytrząsarki Inkubatory z wytrząsaniem
Ten cyfrowy inkubator z wytrząsaniem łączy w sobie orbitalną wytrząsarkę ze standardowym inkubatorem. Obie wersje (standardowa oraz z chłodzeniem)posiadają dwie półki o regulowanej wysokości, a drzwi mogą być zamocowane z prawej lub lewej strony. Przestronna komora pozwala na zamontowanie platformy o wymiarach 457×457 mm co podwaja zdolność wytrząsania. Aplikacje: hodowla zawiesin bakteryjnych, badanie rozpuszczalności, barwienie i odbarwianie, hybrydyzacja, testy diagnostyczne, ekspresja białek, oczyszczanie plazmidów.
  • Poszczególne jednostki mogą być ustawiane jeden na drugim*
  • Napęd pozwala na wytrząsanie większej ilości próbek, nawet przy dużej prędkości
  • Lepsza widoczność próbek przez duże okno oraz wewnętrzne światło
  • Wewnętrzne gniazdo elektryczne pozwala na podłączenie mieszadła lub rotatora wewnątrz komory
Gwarancja: 5 lat na części i 10 lat na mechanizm wytrząsania
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez platformy lub zacisków. Szeroki zakres akcesoriów jest dostępny. Sprawdź na stronie www.vwr.com lub zapytaj w lokalnym biurze.
Uwaga: Uwaga: Platforma uniwersalna pozwala na wytrząsanie maksymalnie 10× mikropłytek, 113×10, 64×25, 32×50, 32×125, 16×250, 16×300, 16×500, 9×1000, 6×2000, 4×4000,2×6000, 1×2500 or 4×2800 ml kolb.
* Wymagany łącznik, w celu zamówienia prosimy o kontakt.