Prosta, przyjazna dla użytkownika, kompaktowa pompa dozująca.
Zastosowanie: dozowanie płynów.
- Duży ekran i intuicyjny interfejs z rozwijanym menu, łatwa kalibracja
- Pojedynczy przycisk programowania
- Możliwość dostosowania do charakterystyki płynu
- Głowica pompy umieszczona na
- zewnątrz dla lepszej ochrony elementów elektronicznych
- Samozasysająca do 3 mCE, może pracować na sucho
- Dozowanie od 1 do 100 ml/min
- Odtwarzalność dawki ±1%
- Uproszczone programowanie dawki od 1 do 1000 ml
- Dozowana objętość od 1 do 1000 ml
- Maksymalne ciśnienie: 6 barów
- Maksymalna lepkość: 150 cS
- Szybkość przepływu od 0,03 do 100 ml/min
- Wysokość ciśnienia 60 mWg, wysokość
- ssania odpowiednio 2 mWg i 3 mWg
- Łatwa wymiana membrany transferowej poprzez aktywację polecenia konserwacji w programie operacyjnym
- Małe wymiary
Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.
Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)
Wersja S:
Kontrola manualna przez pokrętło
Wersja RC:
Kontrola manualna przez pokrętło
Sterowanie przez złącze analogowe (0 - 10 V, 0 - 100 mA, 4 - 20 mA, od 0 - 100%)
Start/Stop kontrolowany przez układy cyfrowe TTL; reset / zasysanie kontrolowane przez układy cyfrowe TTL
Sygnał wyjściowy alarmu
Kabel do zewnętrznego sterowania w komplecie; Pedał sterowania dostępny jako opcja
Informacje do zamówienia: Dostępne są głowice pompy wykonane z różnych materiałów.