Drukuj
Butelki BOD z korkiem automatycznym, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
WHEA227580EA 1360 PLN
WHEA227580
Butelki BOD z korkiem automatycznym, WHEATON®
Butelki i butle Butle do BZT
Made of Type I borosilicate glass.
  • With glass Robotic stopper
  • Large capacity
We recommend this 2 Liter BOD Bottle for long-term BOD and ultimate BOD analysis.