Drukuj
Zestaw z butelką SafetyCaps HPLC
Dostawca: S.C.A.T.
590-0539EA 569 PLN
590-0539 590-0540 590-0544 590-0545 590-0542 SCTV107314 590-0543
Zestaw z butelką SafetyCaps HPLC
Nakrętki Zawory bezpieczeństwa i nakrętki zabezpieczające do odpadów
These HPLC sets with bottle are complete sets, ready to connect. No time-consuming compilation of a configuration.
Dodatkowe informacje: Each set includes a PTFE suction filter and 1,5 m capillary for each connector. The delivery is made complete and can be used immediately.