Drukuj
Naczynia reakcyjne, mikro, BOLA
Dostawca: Bohlender
BOLA
BOHLB318-64EA 3430 PLN
BOHLB318-64 BOHLB318-40 BOHLB318-80
Naczynia reakcyjne, mikro, BOLA
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt zlewki
PFA, translucent.
  • Temperature resistance from −200 to +250°C
  • Very good chemical resistance
  • FDA conform
Vessel made of translucent, non-porous PFA, screw cap made of PTFE with threaded necks for connection of e.g. thermometers, probes or sensors.