Drukuj
VWR®, autoklawowalne gogle do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR®
111-0614EA 192 PLN
111-0614
VWR®, autoklawowalne gogle do pomieszczeń czystych
Gogle
Lekkie gogle cleanroom.
  • Miękki, termoplastyczny korpus z hartowaną soczewką z poliwęglanu
  • Pasek z haczykami z polipropylenu
  • Pośrednia wentylacja podstawy
  • Autoklawowalne w 121 ° C
Przystosowane do środowisk ISO klasy 4.
Certyfikaty: EN 166:2001, klasa optyczna 1.
Sposób pakowania: Pakowane w cleanroom z certyfikatem NEBB ISO klasa 4 (klasa 10). Jedna sztuka na opakowanie z PE.