Drukuj
VWR®, Jednorazowe okulary ochronne do pomieszczeń czystych
Dostawca: VWR
VWR®
111-0615EA 320 PLN
111-0615
VWR®, Jednorazowe okulary ochronne do pomieszczeń czystych
Gogle
Sterylne gogle do pomieszczeń czystych z lekką ramą, pośrednią wentylacją i nie strzępiącą się, bezlateksową opaską na głowę.
  • Hartowane soczewki poliwęglanowe z powłoką przeciwparującą i przeciw zarysowaniom
  • Lekka rama z PCV z silikonowym gumowym paskiem zapewnia wygodę
  • Sterylizowany tlenkiem etylenu (EtO) i całkowicie zwalidowany zgodnie do ISO 11135-1-2007
Zalecany do środowisk krytycznych ISO klasy 4 i EU GMP klasy A/B.
Certyfikaty: EN 166:2001, klasa optyczna 1
Sposób pakowania: W certyfikowanej klasie Nextech ISO 4 dla pomieszczeń czystych. Jedna sztuka w worku polietylenowym Tyvek™