Drukuj
Rozlewacze, stal nierdzewna
Dostawca: Heathrow Scientific
HEATHS86655EA 185 PLN
HEATHS86655
Rozlewacze, stal nierdzewna
Głaszczki Głaszczki
Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.