Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Maty uzmiemiające
Dostawca: SCAT Europe
SCTV108099EA 788 PLN InStock
SCTV108099
Maty uzmiemiające
Maty podłogowe przeciwzmęczeniowe Trwałe maty podłogowe
Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
  • Several mats can be connected to each other
Thickness: 3 mm
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość